1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932930-1G OR932930-5G
APOSOR932930-1GEA 149 EUR
APOSOR932930-1G APOSOR932930-5G
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062669
Núm. CAS: 13210-29-2