3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932957-1G OR932957-250MG
APOSOR932957-1GEA 806 EUR
APOSOR932957-1G APOSOR932957-250MG
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Formula: C₅H₃BrN₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834831
Núm. CAS: 81411-68-9