(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(Hydroxymethyl)-3-(o-tolyl)isoxazole
OR932964-1G OR932964-250MG
APOSOR932964-1GEA 242 EUR
APOSOR932964-1G APOSOR932964-250MG
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-O-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738508
Núm. CAS: 885273-56-3