3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932970-1G OR932970-250MG
APOSOR932970-1GEA 184 EUR
APOSOR932970-1G APOSOR932970-250MG
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 98%
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Formula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12024539
Núm. CAS: 1111638-10-8