(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932987-1G OR932987-250MG
APOSOR932987-1GEA 806 EUR
APOSOR932987-1G APOSOR932987-250MG
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine 95%
(S)-1-Benzyl-3-methylpiperazine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062535
Núm. CAS: 132871-12-6