2-P-Tolyloxymethyl-oxirane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR932992-1G OR932992-250MG
APOSOR932992-1GEA 120 EUR
APOSOR932992-1G APOSOR932992-250MG
2-P-Tolyloxymethyl-oxirane 95%
2-P-Tolyloxymethyl-oxirane
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046991
Núm. CAS: 2186-24-5