tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR933008-1G OR933008-5G
APOSOR933008-1GEA 154 EUR
APOSOR933008-1G APOSOR933008-5G
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
tert-Butyl (4-(chlorosulphonyl)phenyl)carbamate
Formula: C₁₁H₁₄ClNO₄S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10697736
Núm. CAS: 269747-25-3
UN: 1759
ADR: 8,III