Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933014-1G OR933014-250MG
APOSOR933014-1GEA 487 EUR
APOSOR933014-1G APOSOR933014-250MG
Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate 95%
Methyl imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylate
Formula: C₈H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16039336
Núm. CAS: 1234616-21-7