Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933024-1G OR933024-250MG
APOSOR933024-1GEA 696 EUR
APOSOR933024-1G APOSOR933024-250MG
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate 98%
Methyl 2-amino-2-phenylpropanoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00268136
Núm. CAS: 4507-41-9