Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-bromo-4-methoxypicolinate
OR933037-1G OR933037-250MG OR933037-5G
APOSOR933037-1GEA 29 EUR
APOSOR933037-1G APOSOR933037-250MG APOSOR933037-5G
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 5-bromo-4-methoxypyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₈BrNO₃
MW: 246,058 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257513
Núm. CAS: 1256789-95-3