Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933089-1G OR933089-250MG
APOSOR933089-1GEA 88.6 EUR
APOSOR933089-1G APOSOR933089-250MG
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl 4-oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate
Formula: C₇H₁₀O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318533
Núm. CAS: 78647-31-1