4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-2-methylquinolin-4-amine
OR933094-1G
APOSOR933094-1GEA 88.6 EUR
APOSOR933094-1G
4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline 95%
4-Amino-6-chloro-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787712
Núm. CAS: 66735-24-8