Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933097-1G OR933097-250MG
APOSOR933097-1GEA 163 EUR
APOSOR933097-1G APOSOR933097-250MG
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate 95%
Sodium 2-(hydroxymethylamino)acetate
Formula: C₃H₆NO₃·Na
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04307769
Núm. CAS: 70161-44-3