2-Chloro-3-methylphenol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933107-1G OR933107-5G
APOSOR933107-1GEA 132 EUR
APOSOR933107-1G APOSOR933107-5G
2-Chloro-3-methylphenol 96%
2-Chloro-3-methylphenol
Formula: C₇H₇ClO
MW: 142,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036178
Núm. CAS: 608-26-4