tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933135-1G OR933135-5G
APOSOR933135-1GEA 232 EUR
APOSOR933135-1G APOSOR933135-5G
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate 95%
tert-Butyl n-(2-cyanoethyl)-N-methylcarbamate
Formula: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,236 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909493
Núm. CAS: 128304-84-7