tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933138-1G OR933138-250MG
APOSOR933138-1GEA 0 EUR
APOSOR933138-1G APOSOR933138-250MG
tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate 95%
tert-Butyl N-(1,3-oxazol-4-yl)carbamate
Formula: C₈H₁₂N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18533643
Núm. CAS: 1314931-66-2