5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933142-1G OR933142-250MG
APOSOR933142-1GEA 95.7 EUR
APOSOR933142-1G APOSOR933142-250MG
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine 97%
5-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
MW: 198,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15526714
Núm. CAS: 1227628-78-5