3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Chroman-3-amine hydrochloride
OR933153-1G OR933153-250MG
APOSOR933153-1GEA 346 EUR
APOSOR933153-1G APOSOR933153-250MG
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-2H-chromen-3-ylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₁NO·ClH
MW: 185,651 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01736331
Núm. CAS: 18518-71-3