1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933189-1G OR933189-250MG
APOSOR933189-1GEA 133 EUR
APOSOR933189-1G APOSOR933189-250MG
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738236
Núm. CAS: 67735-60-8