N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933191-1G
APOSOR933191-1GEA 125 EUR
APOSOR933191-1G
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride 95%
N-(2-Chloroethyl)propan-2-amine hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClN·ClH
MW: 158,069 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034904
Núm. CAS: 6306-61-2