2-Cyanopropan-2-yl benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933217-1G OR933217-5G
APOSOR933217-1GEA 212 EUR
APOSOR933217-1G APOSOR933217-5G
2-Cyanopropan-2-yl benzoate 95%
2-Cyanopropan-2-yl benzoate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037880
Núm. CAS: 32379-42-3