2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR933236-1G OR933236-25G OR933236-5G
APOSOR933236-1GEA 58 EUR
APOSOR933236-1G APOSOR933236-25G APOSOR933236-5G
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-hydroxyacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₉NO₂·ClH
MW: 187,624 g/mol
Pto. de fusión: 245…252 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436951
Núm. CAS: 19745-72-3