2-Ethyl-5-nitropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933251-1G OR933251-250MG
APOSOR933251-1GEA 229 EUR
APOSOR933251-1G APOSOR933251-250MG
2-Ethyl-5-nitropyridine 95%
2-Ethyl-5-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03617763
Núm. CAS: 31557-73-0