2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-yl)ethanamine
OR933272-1G OR933272-5G
APOSOR933272-1GEA 348 EUR
APOSOR933272-1G APOSOR933272-5G
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine 97%
2-(3,4-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-ethylamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,258 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738984
Núm. CAS: 37481-18-8