4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)acetic acid
OR933292-1G
OR933292-5G
APOSOR933292-1GEA
104
EUR
APOSOR933292-1G
APOSOR933292-5G
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid 95%
4-Hydroxy-3-methylphenylacetic acid
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.174 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06656118 Núm. CAS: 29121-56-0 |