2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933305-1G OR933305-250MG
APOSOR933305-1GEA 712 EUR
APOSOR933305-1G APOSOR933305-250MG
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800613
Núm. CAS: 61364-25-8