1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933307-1G
OR933307-250MG
APOSOR933307-1GEA
102
EUR
APOSOR933307-1G
APOSOR933307-250MG
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,184 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09879957 Núm. CAS: 167479-16-5 |