2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933389-1G OR933389-250MG
APOSOR933389-1GEA 632 EUR
APOSOR933389-1G APOSOR933389-250MG
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid 95%
2-(1-Acetylpiperidin-2-yl)acetic acid
Formula: C₉H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12784528
Núm. CAS: 25393-20-8