4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933391-1G
OR933391-250MG
APOSOR933391-1GEA
790
EUR
APOSOR933391-1G
APOSOR933391-250MG
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
4,4-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Formula:
C₁₂H₁₅NO MW: 189,254 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02234571 Núm. CAS: 71885-44-4 |