2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR933400-25G OR933400-100G
APOSOR933400-25GEA 87 EUR
APOSOR933400-25G APOSOR933400-100G
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol 95%
2,5-Dimethylhex-3-ene-2,5-diol
Formula: C₈H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00968685
Núm. CAS: 927-81-1