2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR933563-1G OR933563-5G
APOSOR933563-1GEA 577 EUR
APOSOR933563-1G APOSOR933563-5G
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
2,6-Diazaspiro[3.4]octane dihydrochloride
Formula: C₆H₁₂N₂·2ClH
MW: 185,095 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28166283
Núm. CAS: 1630906-93-2