tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR933579-1G OR933579-5G
APOSOR933579-1GEA 589 EUR
APOSOR933579-1G APOSOR933579-5G
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986984
Núm. CAS: 1638768-92-9