2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR933592-250MG OR933592-100MG
APOSOR933592-250MGEA 190 EUR
APOSOR933592-250MG APOSOR933592-100MG
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
2-Chloro-5-(methoxymethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂O
MW: 158,586 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28385449
Núm. CAS: 1416366-34-1