(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[(2R)-Pyrrolidin-2-yl]pyrrolidine dihydrochloride
OR933773-1G OR933773-250MG
APOSOR933773-1GEA 473 EUR
APOSOR933773-1G APOSOR933773-250MG
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride 97%
(R)-1,3'-Bipyrrolidine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₆N₂·2ClH
MW: 213,148 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27952641
Núm. CAS: 913702-34-8