Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR933912-1G OR933912-250MG OR933912-500MG
APOSOR933912-1GEA 1490 EUR
APOSOR933912-1G APOSOR933912-250MG APOSOR933912-500MG
Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl 3-(aminomethyl)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO₂·ClH
MW: 179,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28014565
Núm. CAS: 1630907-39-9