tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR933962-10G OR933962-1G OR933962-5G
APOSOR933962-10GEA 1710 EUR
APOSOR933962-10G APOSOR933962-1G APOSOR933962-5G
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
tert-Butyl 2-methylidene-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate
Formula: C₁₄H₂₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28502553
Núm. CAS: 1356476-38-4