(R)-Octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR934263-1G OR934263-250MG
APOSOR934263-1GEA 702 EUR
APOSOR934263-1G APOSOR934263-250MG
(R)-Octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine dihydrochloride 97%
(R)-Octahydropyrazino[2,1-c][1,4]oxazine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₄N₂O·2ClH
MW: 215.121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27986913
Núm. CAS: 1126432-04-9