2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR934535-1G OR934535-5G
APOSOR934535-1GEA 208 EUR
APOSOR934535-1G APOSOR934535-5G
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
2-(3-Oxocyclobutyl)acetic acid
Formula: C₆H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28501618
Núm. CAS: 1610028-25-5