2-Oxaspiro[3.5]nonane-6,8-dione

Proveedor: Apollo Scientific

OR934727-100MG OR934727-1G OR934727-250MG
APOSOR934727-100MGEA 319 EUR
APOSOR934727-100MG APOSOR934727-1G APOSOR934727-250MG
2-Oxaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
2-Oxaspiro[3.5]nonane-6,8-dione
Formula: C₈H₁₀O₃
MW: 154,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27988086
Núm. CAS: 1630907-24-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR