2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethanone hydrochloride
OR934729-1G OR934729-250MG
APOSOR934729-1GEA 132 EUR
APOSOR934729-1G APOSOR934729-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride 95%
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
MW: 240,729 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28040565
Núm. CAS: 502653-18-1