3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR934826-1G OR934826-500MG
APOSOR934826-1GEA 1270 EUR
APOSOR934826-1G APOSOR934826-500MG
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
3-Aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Formula: C₅H₈N₂·ClH
MW: 132,591 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26959098
Núm. CAS: 1393180-30-7