6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR935289-250MG
APOSOR935289-250MGEA 488 EUR
APOSOR935289-250MG
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ol hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
MW: 163,645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28501954
Núm. CAS: 1638765-02-2