Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR935842-250MG OR935842-500MG
APOSOR935842-250MGEA 923 EUR
APOSOR935842-250MG APOSOR935842-500MG
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl 6-oxospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₆O₃
MW: 196,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28135615
Núm. CAS: 1447942-87-1