(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[N-Benzyl-N-(methylaminocarbonyl)]benzeneboronic acid
OR9361-1G OR9361-5G
APOSOR9361-1GEA 176 EUR
APOSOR9361-1G APOSOR9361-5G
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid 96%
(4-(Benzyl(methyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
Formula: C₁₅H₁₆BNO₃
MW: 269,103 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235067
Núm. CAS: 874219-49-5