tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR936150-1G OR936150-500MG
APOSOR936150-1GEA 829 EUR
APOSOR936150-1G APOSOR936150-500MG
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
tert-Butyl 6-methylidene-2-azaspiro[3.3]heptane-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₂
MW: 209,285 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27987242
Núm. CAS: 1630906-30-7