(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (E)-1-(4-Methoxyphenyl)-2-nitroethene
OR936372-25G
APOSOR936372-25GEA 151 EUR
APOSOR936372-25G
(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene 96%
(E)-1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene
Formula: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024826
Núm. CAS: 5576-97-6