3-Aminocrotónato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-aminobut-2-enoate
OR936394-500G
APOSOR936394-500GEA 68.3 EUR
APOSOR936394-500G
3-Aminocrotónato de etilo 95%
3-Aminocrotónato de etilo
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008073
Núm. CAS: 626-34-6