Phenylglyoxal monohydrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR936846-1G OR936846-25G
APOSOR936846-1GEA 0 EUR
APOSOR936846-1G APOSOR936846-25G
Phenylglyoxal monohydrate 95%
Phenylglyoxal monohydrate
Formula: C₈H₆O₂·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149499
Núm. CAS: 78146-52-8