Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxy-but-2-enoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate
OR936947-5G
APOSOR936947-5GEA 144 EUR
APOSOR936947-5G
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxy-but-2-enoate 95%
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxy-but-2-enoate
Formula: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,204 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01743485
Núm. CAS: 35260-93-6