1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR937255-1G OR937255-5G
APOSOR937255-1GEA 226 EUR
APOSOR937255-1G APOSOR937255-5G
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene 97%
1-Nitro-4-(2-propynyloxy)benzene
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01142872
Núm. CAS: 17061-85-7